missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coumarin 545 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C2900200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C2900200MG 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C2900200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur C2900200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 85642-11-1
Formule moléculaire C22H18N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 374.458
Clé InChI WYZWJLZUSHFFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-(2-Benzothiazolyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one
PubChem CID 5237252
SOURIRES C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C5=NC6=CC=CC=C6S5)CCCN3C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Coumarin 545
Point de fusion 254 °C
Couleur Noir-Pourpre
Quantité 200 mg
Poids de formule 374.46
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline