missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ CrystalEX™ Microplaques de cristallisation des protéines à 96 puits
Description
Microplaques à 96 puits
- Comprend 96 grands puits de réservoir (réactifs) et 96 puits de protéines correspondants
- Les puits protéiques à fond conique permettent un meilleur centrage de la chute protéique.
- Compatible avec les pipettes manuelles et l’automatisation
- La conception novatrice de puits fusionnés offre un espace vaporeux efficace pour la cristallisation des protéines.
- Les puits de réservoir et de protéines sont positionnés pour être compatibles avec des équipements de distribution multi-têtes.
Microplaque à 384 puits
- Respecte les dimensions d’empreinte standard ANSI/SBS pour les microplaques
- Idéal pour un criblage cristal entièrement automatisé
- Comprend 192 puits de réservoir et 192 puits de protéines correspondants
- Les puits protéiques à fond plat sont optimisés pour l’imagerie des cristaux.
- Les puits de réservoir et de protéines sont positionnés pour être compatibles avec des équipements de distribution multi-têtes.
Spécifications
Spécifications
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Nb de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traitée |
| Type de puits | Rond |
| Comprend | 96 puits de réservoir à fond plat et 96 puits de protéines à fond conique |
| Nb par boîte | 50/Cs. |
| Afficher plus de résultats |