missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Compteur de cellules

Numéro de catalogue. 07201800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Compteur de cellules
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
07201800 Compteur de cellules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 07201800 Fournisseur Corning™ Code fournisseur C6749

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Corning compteur de cellules est rapide, précis, peu coûteux et tient dans la paume de votre main. Avec le comptage cellulaire basé sur le cloud, vous avez toujours la technologie la plus récente à portée de main.

Pendant des années, le choix entre le comptage cellulaire manuel et automatisé a été difficile. Le comptage manuel des cellules, d’une part, est précis, mais prend du temps et dépend beaucoup de l’utilisateur. Le comptage automatisé des cellules est beaucoup plus rapide et moins dépendant de l’utilisateur, mais le coût des lames de comptage jetables peut poser problème. Un choix difficile, mais il y a maintenant une solution.

Le nouveau Corning compteur de cellules est le premier compteur de cellules automatisé qui combine le meilleur des deux mondes. C’est :

  • Rapide – grâce à son traitement d’image en ligne
  • Fidèle – grâce à son algorithme d’apprentissage automatique basé sur le cloud.
  • Le faible coût – fonctionne avec un hémocytomètre en verre réutilisable courant. Aucun consommable n’est requis.
  • Capacité de résolution – améliorée pour compter avec précision jusqu’à 4 µm (par exemple, PBMC)

Warranty

1 an

Spécifications

Type de produit Compteur de cellules
Dimensions de la cellule Capacité à compter avec précision jusqu’à 4 μm (par exemple, PBMC). Cellules de mammifères de 4 à 70 μm.
Grossissement 200X
Matériau Aluminium
Type de sortie USB 3.0
Taille de l’échantillon 10 μL
Hauteur (métrique) 100 mm
Longueur (métrique) 90 mm
Largeur (métrique) 90 mm
Poids (métrique) 1.0 kg
Certifications/Conformité CE, usTUVcsa
À utiliser avec (application) Comptage de cellules
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats