missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Microplaque à liaison ultra-basse, en forme de U, à 96 puits
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 12456721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Stérilité
12456721 Stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 12456721 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $680.07
    $285.21 / caisse de 5 chaque

    Économisez $394.86

    58.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

– Couleur :noir à fond transparent Stérilité : Stérile

Grâce à leur conception novatrice et propriétaire, ces microplaques sont idéales pour générer et analyser des sphéroïdes multicellulaires 3D dans la même microplaque. La surface d’Attachement Ultra-Faible (ULA) permet une formation uniforme et reproductible de sphéroïdes multicellulaires 3D. La microplaque noire opaque protège chaque puits de fond arrondi et optiquement clair contre la diaphonie entre bien et puits.

  • Fond rond optiquement transparent avec corps de microplaques noires opaques
  • Attachement covalent de la surface d’attache ultra-basse pour réduire l’adhésion cellulaire à la surface du puits
  • La géométrie de puits innovante aide à la génération de sphéroïdes uniformes et uniques sur tous les puits, ce qui permet une visualisation automatisée.
  • Un design unique protège chaque puits pour minimiser la diaphonie entre puits et puits.
  • Vous pouvez cultiver et analyser les sphéroïdes dans la même microplaque, sans avoir besoin de transférer sur une nouvelle microplaque.

Spécifications

Code-barres No Barcode
Format Standard
Couvercle Avec couvercles
Array 8 x 12
Type de liaison Très faible adhérence
Couleur Noir, Fond transparent
Type de produit Spheroid Microplate
Matériau Polystyrène
Nb de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,075 à 0,30 mL
Stérilité Stérile
Traitement de surface Fixation ultra-faible
Volume total (métrique) du puits 300 μL
Type de puits Fond rond (puits en U)
Comprend Bouchon
Nb par boîte 5/Cs.
Nb par paquet 1/Pk.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats