missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate de cuivre à densité spécifique de 1,053 à 25 °C (77 °F), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 233016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
233016 500 mL Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 233016 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 233016

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour l’estimation de l’hémoglobine dans le dépistage par donneurs sanguins cher les hommes et les femmes

Identifiants chimiques

CAS 7758-99-8 , 7732-18-5
Formule moléculaire CuH10O9S
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Numéro MDL MFCD00149681
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nom de l’IUPAC Sulfate de pentahydrate de cuivre (2+)
SOURIRES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Copper Sulfate Solution
Nom Remarque Densité relative : 1,053
CAS % minimum 90.0, 7.52
CAS % maximal 94.0, 7.83
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille en verre ambrée
pH ∼4
Quantité 500 mL