missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate de cuivre, 1% (v/v), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. R2316800500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
R2316800500 500 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
R23168001A 1 L Bouteille en polyéthylène naturelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. R2316800500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R2316800500A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-5 , 7758-99-8
Formule moléculaire CuH10O9S
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Numéro MDL MFCD00149681
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nom de l’IUPAC Sulfate de pentahydrate de cuivre(2+)
SOURIRES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Copper Sulfate
Couleur Bleu
CAS % minimum 97.0, 0.97
CAS % maximal 100.0, 1.01
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Pourcentage de pureté 1% W/V
Niveau Laboratoire
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 1% (w/v) Aqueous Solution
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle