missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthacrylate de cuivre(II), tech.

Numéro de catalogue. AA4162106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4162106 5 g
AA4162114 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA4162106 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04162106

CAS : 19662-59-0 | C4H5CuO2 | 148,63 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 19662-59-0
Formule moléculaire C4H5CuO2
Poids moléculaire (g/mol) 148.63
Numéro MDL MFCD00080547,MFCD00156451,MFCD00080547
Clé InChI BFHDHRZKYIRNRP-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 121233728
Nom de l’IUPAC cuivre; acide 2-méthylprop-2-énoïque; hydrate-toi
SOURIRES [Cu++].CC(=C)C([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Copper(II) methacrylate
Couleur Bleu-vert
Formule linéaire [H2C=C(CH3)CO2]2Cu
Quantité 5 g
Poids de formule 233.71
Niveau Caractéristiques
Forme physique Poudre
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 243-211-5
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche