missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gluconate de cuivre, USP 98-102%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18601839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
Seau en poly
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18601839 500 g Bouteille en polyéthylène
18601840 2.5 kg Seau en poly
18601841 25 kg Fût en fibre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18601839 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur C1334500GM
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

C1334, 527-09-3, C12H22CuO14

Spectrum™ Le gluconate USP chimique de cuivre est utilisé comme nutriment et supplément alimentaire. Tous les produits de qualité Spectrum Chemical USP sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) conformément au 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 527-09-3
Formule moléculaire C12H22CuO14
Poids moléculaire (g/mol) 453.84
Clé InChI OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
Nom de l’IUPAC bis((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate) de cuivre(2+)
SOURIRES [Cu++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O

Spécifications

CAS % maximal 100%
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 98 à 102%
Niveau USP
Emballage Bouteille en polyéthylène