missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coomassie Brilliant Blue R-250 [pour l’électrophorèse], TCI America™

Numéro de catalogue. B31945G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B31945G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B31945G Fournisseur TCI America Code fournisseur B31945G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6104-59-2
Formule moléculaire C45H44N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 825.97
Numéro MDL MFCD00041762
Clé InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acid Cyanine 6B, Alizarin Rubinol 5G, Solar Cyanine 6B, Acid Blue 83, Brilliant Blue R, CBB R-250
PubChem CID 61365
Nom de l’IUPAC sodium {4-[(4-éthoxyphényl)amino]phényl}bis(4-{éthyl[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino}phényl)méthylium
SOURIRES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Coomassie Brilliant Blue R-250 [for Electrophoresis]
Couleur Violet/Rouge
Quantité 5 g
Forme physique Cristal/Poudre
Poids de formule 825.97
EINECSNumber (5)-1655
TSCA Oui