missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coomassie Brillant Blue G-250 [pour l’électrophorèse], TCI America™

Numéro de catalogue. B31935G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B31935G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B31935G Fournisseur TCI America Code fournisseur B31935G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6104-58-1
Formule moléculaire C47H48N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 854.025
Numéro MDL MFCD00078482
Clé InChI RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acid Blue 90, Brilliant Blue G, CBB G-250
PubChem CID 6328534
Nom de l’IUPAC sodium; 3-[[4-[(Z)-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]-2-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthyl-3-méthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
SOURIRES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Coomassie Brilliant Blue G-250 [for Electrophoresis]
Couleur Violet/Rouge
Quantité 5 g
Forme physique Cristal/Poudre
Poids de formule 854.02
EINECSNumber (5)-1656
TSCA Oui