missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec™ Glissières de contrôle, IHC CD 86 (B7-2) CK 5/6

Numéro de catalogue. 2245037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Includes:
24 Sans tache, 1 Taché
98 Sans tache, 2 Taché
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Includes
2245037 98 Sans tache, 2 Taché
2244537 24 Sans tache, 1 Taché
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 2245037 Fournisseur Mopec™ Code fournisseur SC113100

Toutes les lames témoins sont présentes sur Mopec™ des lames adhésives hydrophiles améliorées IHC utilisant du tissu humain embêté en paraffine fixe au formol (FFPE).

  • La réactivité spécifique au produit est garantie pendant un an à compter de la date de réception, lorsqu’elle est correctement entreposée à 60 °F à 80 °F dans un environnement contrôlé en humidité et privé de lumière.
  • Le boîtier de 25 contient 24 lames non teintées et 1 lames teintée
  • Un boîtier de 100 contient 98 lames non teintées et 2 lames teintées

Spécifications

Coating Non enduites
Thickness (Metric) 1 mm
Includes 98 Sans tache, 2 Taché
Material Verre
Species Humain
Tissue Condition Normal
Type Glissière de contrôle IHC
Dimensions (LxW) 75 x 25 mm
Enhanced Surface Non