missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Decon™ Contrex™ Détergent enzymatique en poudre EZ

Description
Idéal pour le nettoyage manuel ou en trempage de la vaisselle de laboratoire et de l’équipement.
- Poudré
- Rinçage libre et jetable directement à l’égout
- Action enzymatique
- Respectueux de l’environnement : L’article comporte des caractéristiques environnementales (p. ex. économie d’eau, sans plomb, etc.) telles que décrites dans le détail du produit.
- Contenu recyclé : l’article contient des matières recyclées telles que décrites dans le détail du produit.
- Non toxique : l’article n’est pas toxique
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Détergent |
| Code couleur | Non |
| Forme | Poudre |
| pH | 9,5 à 11 |
| Parfum | Parfum régulier |
| Stérilité | Non stérile |
| Aspect | Blanc |
| Certifications/Conformité | 29 CFR1910.1200 |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage manuel ou en trempage de matériel de laboratoire et d’équipements contaminés par des protéines et des lipides |
| Taille | 25 lb. |
| Afficher plus de résultats |