missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Contec™ Système à double seau en polypropylène
Description
- Chariot roulant en polypropylène avec deux seaux de 6,5 gallons (25 L) et un essoreur
- Entièrement autoclavable pour une utilisation en environnement stérile
- Sa construction durable et légère facilite la manœuvre du système à godets 2720 de Contec dans les salles blanches
- Les seaux rouges et bleus permettent de différencier les solutions de nettoyage et de rinçage
- Grande poignée verticale
- Roulettes en acier inoxydable/uréthane
- Compatible avec la vadrouille sans tranchant
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Système à double seau |
| Capacity (Metric) | Seaux 2 x 25 L |
| Material | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Dimensions | 30 x 16,5 x 37 po. |
| Disposable | Réutilisable |
| For Use With (Equipment) | Contec Système de serpillière sans tranchant |
| Includes | Deux seaux de 6,5 gallons (25 L), 1 rouge, 1 bleu, estordeuse, chariot avec roulettes |
| Sterility | Non stériles |