missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquette du contenant : ESSENCE
Description
- Des étiquettes préimprimées pour identifier le contenu des contenants
- Étiquettes autocollantes en polyester fabriquées en polyester stratifié
- Résistantes chimiquement pour une durée de vie plus longue
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Matériaux résistants à l’abrasion et aux produits chimiques |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Température froide |
| Couleur | Rouge, Jaune |
| Format | Label |
| Matériau | Polyester stratifié |
| Type de produit | Étiquette de conteneur |
| Texte affiché | ESSENCE |
| Quantité | 25/Pk. |
| Forme | Rectangle |
| Dimensions (impériale) | 7 × 3 po. (W x H) |
| Afficher plus de résultats |