missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triton(R) X-405, solution à 70% dans l’eau, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| CAS % maximal | 1 |
| pH | 7.0 à 9.0 |
| Quantité | 200 L |
| Emballage | Fût |
| Niveau | Réactif |
ATTENTION : Pour usage professionnel seulement. Pas pour usage domestique. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.