missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Antennes de contact
Description
- Disponible en différentes tailles
- Avec ou sans évents
- Matériau : Polystyrène cristallin et résistant à la chaleur
- Contactez le plat avec la graduation pour permettre des analyses rapides et faciles
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Catégorie | Boîtes de culture cellulaire |
| Vent | Oui |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 65 mm |