missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Tubes coniques avec bouchon à vis
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14282310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
25 mL
50 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Grade de qualité ou de pureté:
Eppendorf Qualité (non stérile)
Grade ADN médico-légal (non stérile)
Grade de l’ADN médico-légal
PCR Clean (Non-sterile)
Stérile, pyrogène-, Dnase-, Rnase-, Humaine et bactérienne DNA-free
Emballage:
200 tubes (4 sacs x 50 tubes)
200 tubes (8 sacs x 25 tubes)
300 tubes (12 racks x 25 tubes)
500 tubes (10 sacs x 50 tubes)
500 tubes (20 racks x 25 tubes)
500 tubes (20 sacs x 25 tubes)
Emballage unitaire
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Couleur Grade de qualité ou de pureté Emballage
14282310 15 mL Transparent Stérile, pyrogène-, Dnase-, Rnase-, Humaine et bactérienne DNA-free 500 tubes (20 racks x 25 tubes)
05413921 25 mL Transparent Eppendorf Qualité (non stérile) 200 tubes (4 sacs x 50 tubes)
05413922 25 mL Transparent PCR Clean (Non-sterile) 200 tubes (4 sacs x 50 tubes)
05413923 25 mL Transparent Stérile, pyrogène-, Dnase-, Rnase-, Humaine et bactérienne DNA-free 200 tubes (8 sacs x 25 tubes)
01670418 25 mL Ambré Stérile, pyrogène-, Dnase-, Rnase-, Humaine et bactérienne DNA-free 200 tubes (8 sacs x 25 tubes)
02911583 15 mL Transparent Stérile, pyrogène-, Dnase-, Rnase-, Humaine et bactérienne DNA-free 500 tubes (10 sacs x 50 tubes)
E0030122259 15 mL Transparent Grade ADN médico-légal (non stérile) Emballage unitaire
05413919 25 mL Transparent PCR Clean (Non-sterile) 200 tubes (4 sacs x 50 tubes)
01549779 25 mL Transparent Stérile, pyrogène-, Dnase-, Rnase-, Humaine et bactérienne DNA-free 200 tubes (8 sacs x 25 tubes)
E0030122267 50 mL Transparent Grade de l’ADN médico-légal Emballage unitaire
14282311 50 mL Transparent Stérile, pyrogène-, Dnase-, Rnase-, Humaine et bactérienne DNA-free 300 tubes (12 racks x 25 tubes)
02911582 50 mL Transparent Stérile, pyrogène-, Dnase-, Rnase-, Humaine et bactérienne DNA-free 500 tubes (20 sacs x 25 tubes)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 14282310 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030122160

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Eppendorf™ Les tubes coniques avec bouchon à vis offrent un confinement fiable des échantillons et un stockage sans fuite. Les variantes SafeCode améliorent l’identification des échantillons, tandis que les options BioBase, fabriquées à partir de ressources renouvelables, offrent une alternative écologique sans compromettre la performance.

La variante BioBased (fabriquée à partir de matériaux bio-base) aide à réduire l’empreinte carbone liée aux consommables en laboratoire. Les tubes bio-based ont des propriétés matérielles et des spécifications techniques identiques à nos tubes non-BioBase.

  • Assure un stockage sans fuite et protège l’intégrité de l’échantillon.
  • Adapté à une grande variété de tâches de laboratoire, améliorant la flexibilité.
  • Des matériaux de haute qualité pour des performances durables et robustes.
  • Sans plastifiants, biocides ou agents démoulants.
  • Des graduations claires et visibles pour une évaluation rapide du volume.
  • Facilite la récupération optimale des échantillons et une centrifugation efficace.
  • Disponible en formats 15 mL, 25 mL et 50 mL.
  • L’option 2D Datamatrix (SafeCode) propose un codage à 2 niveaux pour l’identification sécuritaire des échantillons. La fonction de correction d’erreurs ECC200 permet une lecture sécuritaire des codes avec jusqu’à 25% de codes endommagés.

Spécifications

Matériau du bouchon HDPE
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 15 mL
Matériau Polypropylène
Emballage 500 tubes (20 racks x 25 tubes)
Quantité 20 racks x 25 tubes
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Pyrogène, DNase, RNase, ADN humain et bactérien
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduée Yes
Type de produit Centrifuge Tube
FCR max. 19,500 x g
Grade de qualité ou de pureté Stérile, pyrogène-, Dnase-, Rnase-, Humaine et bactérienne DNA-free
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats