missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indicateur rouge du Congo, 0,1% (p/v), pH 3,0 à 5,0 Bleu à rouge, certifié, LabChem™

Numéro de catalogue. p-5389052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LC133607 125 mL
LC133601 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. LC133607 Fournisseur LabChem Code fournisseur LC133607

Identifiants chimiques

CAS 573-58-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire C32H22N6Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 696.664
Clé InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
Nom de l’IUPAC disodium; 4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphtalène-2-yl)diazényl]phényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Congo Red Indicator
Nom Remarque 0.1% (w/v), pH 3.0 to 5.0 Blue to Red
CAS % maximal 99.9, 0.1
Formule linéaire C32H22N6O6S2Na2
Renseignements sur la solubilité Soluble in water
Désignation Passes Test
Poids de formule 696.67
Niveau Certifié
Emballage Bouteille en polyéthylène
Gravité spécifique 1g/mL
Renseignements sur la décomposition Nitrogen oxides; Carbon monoxide; Carbon dioxide; Sulfur compounds
Densité 1g/mL
Couleur Rouge
Quantité 125 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category Danger
Hazard Statement GHS H Statement
May cause cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Precautionary Statement GHS P Statement
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
Wear protective gloves, eye protection.
Store locked up.
Dispose of contents/container to comply with local, state and federal regulations.
If exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Recommended Storage Température ambiante