Learn More
Cytiva Adaptateur pour colonnes XK
Description
Les colonnes vides XK sont conçues pour la chromatographie liquide à basse à moyenne pression. Ils sont conviviaux, robustes, offrent un emballage reproductible et disposent de raccords pour une connexion directe aux ÄKTA™ instruments de conception ou à d’autres systèmes HPLC. Les colonnes XK sont fournies avec un adaptateur mobile.
- La conception du plunger assure une distribution homogène des tampons et un empaquetage reproductible
- QuickLock Le mécanisme de l’arbre adaptateur facilite la manipulation et le nettoyage des colonnes
- Le capuchon supérieur de l’adaptateur s’insère directement dans la pièce d’extrémité de la colonne
- Le piston transporte l’anneau filet et l’écran de support pour le lit moyen
- Un bouton de réglage scelle l’adaptateur à la paroi de la colonne
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Chromatographie liquide à basse à moyenne pression |
| À utiliser avec (équipement) | Colonne vide XK, diamètre de 50 mm |
| Comprend | Piston, bouchon haut de gamme, bouton d’ajustement |
| Quantité | 1 paquet |