missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vikan™ Grattoir de plancher codé Nylon par couleur
Description
- Fabriqué en nylon résistant et sécuritaire pour les aliments afin de promouvoir la sécurité et la durabilité des aliments
- Le grattoir de plancher est offert en six couleurs pour favoriser le codage par couleur des plans
- Codés par couleur pour réduire le risque de contamination croisée et de contact croisé dans les installations de production alimentaire
- Construction en une seule pièce
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Grattoir de plancher |
| Code couleur | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | Homologué FDA |
| Couleur | Rouge |
| Dimensions (L x P) | 10,25 x 1 po. |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des endroits difficiles d’accès |
| Matériau | Nylon |
| Quantité | 1 de chaque |
| Taille | Grand |
| Afficher plus de résultats |