missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Collagène I, plaque recouverte, 24 puits

Numéro de catalogue. A1142802
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 plaques
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A1142802 5 plaques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A1142802 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1142802
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Collagène I, plaque recouverte, 24 puits

Le collagène I, la queue de rat est le cheval de bataille de la culture cellulaire des préparations de revêtement de base et de gel pour la croissance des cellules d’attachement. Gibco™ Collagen I, Rat Tail est maintenant disponible dans des plaques de culture tissulaire pré-enduites pour gagner du temps au banc. Conçues pour répondre à plusieurs applications différentes, nos plaques de qualité et de qualité uniforme en collagène I sont offertes en 3 formats – : 96 puits, 24 puits et 6 puits .
  • Prêt à l’emploi, stockage à température ambiante
  • Qualité testée pour assurer la cohérence
  • Disponible en 3 formats de plaques différents et dans des formats personnalisés pour une large gamme d’applications

    .Faciles à utiliser et à conserver
    . Collagène I, les plaques et couvercles recouverts sont emballés 5 par sachet de papier d’aluminium sous vide avec un dessiccant pouvant être conservé à température ambiante pour une durée de conservation maximale de 2 ans. Le collagène I, queue de rat, est utilisé pour recouvrir les plaques traitées par culture tissulaire. C’est le même collagène que nous vendons sous forme liquide. Les plaques sont prêtes à être utilisées sans préparation supplémentaire, il suffit de semer vos cellules.

    Qualité testée pour assurer la
    cohérence Pour une efficacité et une constance maximales, Gibco™ les plaques enrobées de collagène I sont conçues pour répondre à ces attentes. Nous commençons avec du collagène de queue de rat de haute qualité, le même matériau disponible sous forme liquide, et suivons un processus de fabrication aseptique étroitement contrôlé qui produit un revêtement très uniforme à la surface des plaques traitées en culture tissulaire. Nous testons chaque lot pour nous assurer que nous respectons ces normes.

    Disponible dans différents formats pour un large éventail d’applications
    Les protéines de la matrice extracellulaire (ECM) jouent un rôle important dans la régulation des processus cellulaires fondamentaux et sont largement utilisées comme revêtement ou matrice pour les systèmes de culture tissulaire afin de permettre le développement de modèles qui imitent étroitement les conditions in vivo . Gibco™ Les plaques recouvertes de collagène I peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications, y compris la culture d’hépatocytes frais ou congelés (rats et humains), ainsi que pour les cellules primaires neuronales, épithéliales et musculaires. Ils sont également idéaux pour la culture des cellules épithéliales cornéennes humaines (HCEC) dans des milieux définis.
  • Spécifications

    Contenu et stockage 5 assiettes sont scellées dans une pochette en aluminium avec un dessiccant pour une durée de conservation optimale. Entreposez le produit à température ambiante.
    Emballage 5/Pk.
    Gamme de produit Gibco
    Type de produit Plaque culturelle
    Nb de puits 24
    Traitement de surface Culture cellulaire
    Grade de qualité ou de pureté Grade de culture cellulaire
    Quantité 5 plaques
    Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.