missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate de cobalt, 7-hydrate, cristal, réactif BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cobalt Sulfate |
| Nom Remarque | 7-Hydrate |
| Forme physique | Cristaux |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 281.1 |
| Niveau | Réactif BAKER ANALYZED™ |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 1L = 2.03kg |