missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobalt(II) chlorure anhydre, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. M8025400100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M8025400100 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M8025400100 Fournisseur Technidata Code fournisseur 8.02540.0100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la synthèse

Identifiants chimiques

CAS 7646-79-9
Formule moléculaire Cl2Co
Poids moléculaire (g/mol) 129.83
Numéro MDL MFCD00010938
Clé InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nom de l’IUPAC Dichlorure de λ²-cobalt(2+)
SOURIRES [Cl-].[Cl-].[Co++]

Spécifications

Point d’ébullition 1049 °C
Nom ou substance chimique Cobalt(II) Chloride anhydrous
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau à 20 °C
Poids de formule 129.83
Densité 3,36 g/cm3 à 25 °C
Hazard Category H350i: May cause cancer by inhalation.
Hazard Statement H360F: May damage fertility.
Precautionary Statement H302: Harmful if swallowed.
DOTInformation DOT Class: 9, Packaging Group: III
EINECSNumber 231-589-4
RTECSNumber GF9800000
Recommended Storage Conserver à 15° à 25 °C (59° à 77 °F), bien fermé. Sec. Restez dans un endroit bien ventilé. Gardez enfermé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.