missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobalt(II) bromure hydrate

Numéro de catalogue. AC318545000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Emballage:
Bouteille en plastique
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC318545000 500 g Bouteille en plastique
AC318541000 100 g Bouteille en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC318545000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 318545000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 85017-77-2 | Br2Co | 218,74 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 85017-77-2
Formule moléculaire Br2Co
Poids moléculaire (g/mol) 218.74
Numéro MDL MFCD00016017
Clé InChI BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
PubChem CID 16212115
Nom de l’IUPAC Dibromure de λ²-cobalt(2+)
SOURIRES [Co++].[Br-].[Br-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Cobalt(II) bromide hydrate
Couleur Violet
Forme physique Cristaux
Quantité 500 g
Formule linéaire CoBr2·xH2O
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble dans l’eau
Poids de formule 218.75
Pourcentage de pureté 17,0 à 20,3% (Co)
Emballage Bouteille en plastique
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Suspected of causing cancer.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if swallowed.
Precautionary Statement GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

RUO – Usage réservé à la recherche