missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Perles de latex CML, 4% en va-et-à-mo, 2 μm

Numéro de catalogue. C37248
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C37248 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C37248 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C37248

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les microsphères (aussi appelées billes de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques de la taille colloïdale formées à partir d’un polymère amorphe tel que le polystyrène.

Les microsphères (aussi appelées billes de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques de la taille colloïdale formées à partir d’un polymère amorphe tel que le polystyrène. En raison de la façon dont les chaînes en polystyrène s’organisent dans la bille, la surface est très hydrophobe, ce qui en fait des matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.

Ces particules de latex modifiées par carboxylate (CML) sont produites par copolymérisation de polymères contenant de l’acide carboxylique. Le résultat est une particule polymère en latex avec une couche de surface très chargée, relativement hydrophile et quelque peu « duveteuse ». Les particules de CML sont stabilisées électrostériquement, et sont donc sûres en concentrations d’électrolytes allant jusqu’à 1M de sel univalent. Les particules de latex modifiées par CML sont chargées négativement avec une surface ayant un caractère polyélectrolytique. Ce n’est que lorsque le pH est ∼à 10 que tous les groupes carboxyles sont ionisés. C’est un latex hydrophile.

Les microspheres sont disponibles dans de nombreuses tailles et fonctionnalités
• de surface 25 tailles au choix—de 0,02 micron à 16 microns•
20 surfaces—différentes pour une conjugaison prête à pratiquement n’importe quel matériau•
Ultraclean
• sans—tensioactif Quantités—variées de millilitres à 500 litres

Applications clés des microspheres
• Calibration des instruments (cytométrie en écoulement, microscopie, HTS, HCS)
• Essais d’écoulement (microfluidique, écoulement sanguin, écoulement d’eau et écoulement d’air)
• Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
• Immunoessais (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)

Obtenez plus d’informations
Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les billes à haute activité, les billes super actives, les billes spécialisées, et consultez les protocoles de couplage de billes sur la page d’application des billes de latex sans surfactant IDC.

Nous allons’créer un produit microsphere personnalisé pour vous
Si vous’ne voyez pas la microsphère que vous’cherchez dans notre liste en stock, nous’ferons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes ISO certifiés 13485:2000.

Pour la recherche seulement. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.

Spécifications

Contenu et stockage À conserver au réfrigérateur (2 –8 °C).
Matériau Polystyrène
Type de produit Perles de latex
Gamme de produit IDC
Quantité 15 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Modification de surface CML
Diamètre (métrique) 2 μm

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.