missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Plaques claires à fond Immuno rond non stériles à 96 puits

Numéro de catalogue. 12565139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
MaxiSorp
PolySorp
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Traitement de surface
12565139 PolySorp
1424577 Immulon 1 B
1424579 Immulon 2 HB
12565137 MaxiSorp
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Numéro de catalogue. 12565139 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 475434

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.

Réalisez des tests colormétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de ces plaques claires, à fond rond, immuno-non stériles à 96 puits, offertes avec un choix de surface.

Réalisez des tests colormétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide Thermo Scientific™ de plaques claires à fond Immuno rond non stériles à 96 puits, offertes avec un choix de surface pour une liaison optimale. Caractéristiques Thermo Scientific™ Nunc™ et Immulon™ Microtiter™ plaques claires idéales pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide.

Plaques pleines 96 puits :

  • Polystyrène transparent
  • Choix d’une variété de surfaces pour une liaison optimale
  • Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique

Surfaces :

  • Thermo Scientific PolySorp et Immulon 1B servent à l’adsorption de molécules hydrophobes.
  • Thermo Scientific Immulon La 2HB est légèrement hydrophile et lie une grande variété de biomolécules.
  • Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéal pour les tests sandwich d’anticorps.

Informations de commande :

Veuillez noter que la disponibilité peut varier selon les pays.

Spécifications

Code-barres Sans code-barres
Propriété de fixation Hydrophobe
Format Standard
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Emballage 60 boîtes
Type de liaison Adsorption
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Nb de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 μL
Stérilité Non stérile
Traitement de surface PolySorp
Type de puits Rond
Nb par boîte 60
Nb par paquet 5
Plaque de blocage Aucune
Molécule cible Lipides
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats