missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Bouteille de réactif transparente avec bouchon à vis

Numéro de catalogue. S27985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S27985 2000 mL
S27982 250 mL
S27983 500 mL
S27984 1000 mL
S27980 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. S27985 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0164E

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fiole en verre borosilicate de haute qualité. Bouteille de réactif transparente avec bouchon à vis et anneau de versement pour un versement sans goutte et un travail propre et sécuritaire.

  • Bouteille de réactif fabriquée en verre borosilicate 3.3 transparent de haute qualité
  • Idéal pour stocker des produits chimiques sous forme liquide ou en poudre
  • Inclut un bouchon à vis bleu GL45 pour assurer un joint hermétique
  • Possède un anneau de versement sans goutte. Le bouchon à vis et l’anneau de coulée sont tous deux autoclavables
  • La bouteille présente des lignes blanches de graduation
  • Autoclavable, avec une durabilité chimique supérieure
  • Faible gradient de température – peut résister à des températures élevées et aux chocs thermiques
  • Conçu pour une utilisation dans des laboratoires professionnels, mais c’est un choix idéal pour les salles de classe de sciences et l’usage domestique

Spécifications

Capacité d'absorption 2000 mL
Capacité (métrique) 2000 mL
Couleur Transparent
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 1
Stérilité Non stérile
Graduations 250 mL
Bouchon inclus Oui
Graduée Oui
Ouverture Étroit
Hauteur (métrique) 15.24 cm
À utiliser avec (équipement) Produits chimiques sous forme liquide ou en poudre
Hauteur (impériale) 6 in
Étiquette de produit chimique Non étiquetés
Matériau du bouchon GL45
Diamètre (métrique) 3 cm
Type de bouchon Vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 67,62 oz.
Forme Cylindriques
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouteille de réactif
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats