missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PURUS™ Papier CleanImage Premier pour salle blanche

Description
- Technologie de liaison propriataire
- Convient à une utilisation dans ISO une salle blanche 4 à 6 (de la classe 10 à la classe 1000)
- Produit en ISO 4 (salle blanche de classe 10)
- Recyclable
- Haute imprimabilité et adhérence du toner thermique
Compliance
Adapté aux véhicules ISO 4 à 6 (de la classe 10 à la classe 1000).
Specifications
Specifications
| Matériau | Polyéthylène |
| Réglé | Non |
| Largeur (impériale) de page | 17 in |
| Longueur (impériale) de page | 11 pouces |
| Couleur | Bleu |
| Couleur de couvercle | Bleu |
| Dimensions (L x P) | 11 x 17 po. |
| Format de page | Sans trou |
| Papier ordinaire | Oui |
| Type de produit | Papier en salle blanche |
| Show More |