missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de sodium, USP, EP, JP, FCC, sans pyrogène, 99-100,5%, Macco Organiques

Numéro de catalogue. 18615333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 kg
50 kg
Emballage:
Seau en plastique
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18615333 50 kg Seau en plastique
18614845 12 kg Seau en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18615333 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur 51103000500KGBL
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les produits Macco offerts par Spectrum™ Chemical conviennent à la production biopharmaceutique.

  • Tests complets incluant la biocharge, l’endotoxine et l’analyse élémentaire
  • Documentation réglementaire et scientifique complète
  • Contrôle des changements et traçabilité par lots
  • Norme de l’industrie Biopharm CFR 210/211 cGMP

Identifiants chimiques

CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Nom de l’IUPAC chlorure de sodium
SOURIRES [Na+].[Cl-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Chloride
Couleur White or Almost White
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 50 kg
Pourcentage de pureté 99 à 100,5%
Niveau EP/FCC/JP/USP
Perte à la dessication 0.5%
Emballage Seau en plastique