missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CLA 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | CLA [Chemiluminescence Reagent] |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de formule | 225.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |