missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide citrique anhydre (Cristallin/ACS certifié), Fisher Chemical™

Numéro de catalogue. A940500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
A940500 500 g Bouteille en polyéthylène
A9401 1 kg Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A940500 Fournisseur Thermo Fisher Scientific Code fournisseur FLA940500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom de l’IUPAC 2-hydroxypropane-1,2,3-acide tricarboxylique
SOURIRES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Citric Acid Anhydrous
pH 1.7
Point de fusion 153 °C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Résidus de calcination 0,02% max.
Emballage Bouteille en polyéthylène
Forme physique Solide
Fourchette de pourcentages d’essai ≥99.5 %
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Poids de formule 192.13
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Niveau Certifié ACS
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats