missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-3-Octen-1-ol 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. O024825ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
O024825ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. O024825ML Fournisseur TCI America Code fournisseur O024825ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 20125-84-2
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00014062
Clé InChI YDXQPTHHAPCTPP-WAYWQWQTSA-N
Synonyme cis-3-octen-1-ol, z-3-octen-1-ol, z-oct-3-en-1-ol, 3-octen-1-ol, z, unii-34a1x2y8m9, 3z-octen-1-ol, 3z-3-octen-1-ol, 3-octenol, cis, fema no. 3467, 3-octen-1-ol, 3z
PubChem CID 5364519
Nom de l’IUPAC (Z)-oct-3-en-1-ol
SOURIRES CCCCC=CCCO

Spécifications

Nom ou substance chimique cis-3-Octen-1-ol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 89 °C
Quantité 25 mL
Poids de formule 128.22
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-2393
TSCA Oui