missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cincinnati Surgical Ouvre-ampoules SnapIt

Numéro de catalogue. 19200246
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Opening 1 to 15 mL Ampules
Opening 5 to 25 mL Ampules
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (application)
19200246 Opening 5 to 25 mL Ampules
19200247 Opening 1 to 15 mL Ampules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19200246 Fournisseur Cincinnati Surgical Code fournisseur 0142L

Façon sécuritaire d’ouvrir les ampoules en verre, en évitant des blessures aiguës douloureuses et dangereuses

  • Pour une utilisation avec du verre et des ampoules générales
  • Disponible en formats réguliers (1 à 15 mL) et grands (5 à 25 mL)

Spécifications

Type de produit Ampule Opener
À utiliser avec (application) Opening 5 to 25 mL Ampules
À utiliser avec (équipement) Ampoules en verre