missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Cinchonidine, 98,5-101%

Numéro de catalogue. p-92669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC110330250 25 g
AC110331000 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC110330250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 110330250

La cinchonidine, CAS # 485-71-2, est un alcaloïde naturel qui peut être utilisé en synthèse asymétrique et présente une activité antipaludique | CAS : 485-71-2 | C19H22N2O | 294,40 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Description générale

  • La cinchonidine est un alcaloïde naturellement présent dans l’écorce des strubs de Quinchona et qui agit contre les espèces de Plasmodium
  • La quinchonidine est un diastéréoisomère de la cinchonine et peut être utilisée pour favoriser la chiralité dans la synthèse asymétrique ou énantiosélective de composés organiques

Applications

  • La quinconidine a été utilisée comme matériau de départ dans la synthèse des conjugués alcaloïdes de la quinchina antipaludiques
  • Il a été démontré qu’il induit γpuissamment l’ARNm de la -globine et l’hémoglobine fœtale dans les cellules progénitrices érythroïdes, et pourrait être utile dans des études précliniques sur βla -thalassémie

Identifiants chimiques

CAS 485-71-2
Formule moléculaire C19H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 294.40
Numéro MDL MFCD00006783
Clé InChI KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cinchonidine
PubChem CID 45358337
Nom de l’IUPAC [(2R)-5-éthényle-1-azabicyclo[2.2.2]octane-2-yl]-quinoline-4-ylméthanol
SOURIRES OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Cinchonidine
Nom Remarque 98.5-101%
Point de fusion 200,0 °C à 203,0 °C
Couleur Du blanc à la crème
Perte à la dessication 1% max. (105 °C)
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 98.5-101%
Emballage Bouteille en verre
Quantité 25 g
Beilstein 23, 420
Indice de Merck 15, 2289
Rotation spécifique −115.00
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble. Autres solubilités : soluble dans l’alcool et le chloroforme
Poids de formule 294.39
Pourcentage de pureté 98.5-101%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
Precautionary Statement GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
EINECSNumber 207-622-3
RTECSNumber GD2975000
TSCA TSCA

RUO – Usage réservé à la recherche