missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme secondaire pharmaceutique de la cimétidine, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Les normes secondaires pharmaceutiques pour l’application en contrôle de la qualité offrent aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et rentable à la préparation de normes de travail internes. La cimétidine est un antagoniste des récepteurs H2. Il peut inhiber la réponse photosensible sur la peau généralement induite par la plupart des fluoroquinolones. Industries mises en vedette : Pharmaceutique (petite molécule)
Spécifications
Spécifications
| CAS | 51481-61-9 |
| Remarques sur le degré de pureté | Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP (PhEur) et BP, lorsqu’elles sont disponibles. |
| Forme physique | Sympa |
| Formule linéaire | C10H16N6 S |
| Numéro MDL | MFCD00133296 |
| Synonyme | SKF-92334 |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 252.34 |
| Niveau | Matériel de référence certifié |