missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide chromone-2-carboxylique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. O02905G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
O02905G 5 g
O029025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. O02905G Fournisseur TCI America Code fournisseur O02905G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4940-39-0
Formule moléculaire C10H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 190.154
Numéro MDL MFCD00006838
Clé InChI RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french
PubChem CID 2741
Nom de l’IUPAC Acide 4-oxochromène-2-carboxylique
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Chromone-2-carboxylic Acid
Quantité 5 g
Poids de formule 190.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DJ2476000
TSCA Non