missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pièces en chrome, électrolytiques, 6 & mm de chute, Puratronic™ 99,997% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA1015122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA1015122 100 g
AA1015114 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA1015122 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 01015122

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-47-3 | Cr | 52,00 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom de l’IUPAC Chrome
SOURIRES [Cr]

Spécifications

Nom ou substance chimique Chromium pieces
Nom Remarque Électrolytique
Quantité 100 g
Fourchette de pourcentages d’essai 99,99% (base métaux)
Forme Pièces
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.997%
Niveau Puratronic
EINECSNumber 231-157-5
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche