missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chrome métallique, 100 mailles, poudre, 98%, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| CAS % maximal | 1 |
| Quantité | 45 kg |
| Emballage | Fût en fibre |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Niveau | Réactif |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.