missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dodécahydrate de potassium de chrome(III), ACS, 98,0-102,0%
Description
Le dodécahydrate de sulfate de potassium de chrome(III) est utilisé pour le tannage du cuir, la teinture du mordant et l’agent fusible photographique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate |
| Point de fusion | 89 °C |
| Couleur | Mauve |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Odeur | Inodore |
| Densité | 1.83 g/mL |
| Formule linéaire | CrK(SO4)2·12H2O |
| Indice de Merck | 14,2229 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362 |
| EINECSNumber | 233-401-6 |
| RTECSNumber | GB6850000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche