missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ChromaTide™ Alexa Fluor™ 488-5-dUTP
Description
Molecular Probes™ ChromaTide™ les nucléotides dUTP, OBEA-dCTP et UTP marqués par colorants peuvent être utilisés pour synthétiser des sondes d’ADN marquées sans avoir besoin de nucléotides marqués par radioisotopes dangereux et coûteux. Ces nucléotides peuvent être incorporés à l’aide de techniques standard de biologie moléculaire; Les sondes marquées peuvent ensuite être utilisées dans des protocoles d’hybridation in situ , de microarray ou de blotting. ChromaTide™ Les nucléotides marqués par des colorants sont disponibles dans différentes couleurs fluorescentes pour faciliter l’analyse multicolore.
ChromaTide™ Spécifications des nucléotides étiquetés :
Ex/Em de la teinture : Alexa Fluor™ 488-5-dUTP (490/520 nm)
Longueur du liaison alkynylamino-liant : 5 atomes
: méthodes pour incorporer ChromaTide™ des nucléotides dans des sondes
Traduction de Nick
Étiquetage aléatoire des amorces
Marquage final avec la transférase désoxynucléotyle terminale
Transcription inversée
Amplification
par PCR Consultez Méthodes pour l’incorporation enzymatique des ChromaTide™ dUTP pour des lignes directrices spécifiques pour chacune de ces méthodes.
Alexa Fluor™ et BODIPY™ Les colorants fluorescents font d’excellentes
sondes Les sondes fabriquées avec des nucléotides marqués peuvent être utilisées pour des techniques multicolores telles que l’hybridation in situ et l’hybridation sur des tableaux. Nos conjugués propriétaires BODIPY™ et Alexa Fluor™ colorants sont exceptionnellement brillants, photostables et essentiellement insensibles au pH. Le profil d’émission étroit des BODIPY™ colorants aide à assurer un chevauchement spectral minimal. Les Alexa Fluor™ colorants sont très solubles dans l’eau, tout comme les sondes d’ADN fabriquées à partir de ceux-ci, ce qui en fait les marques de choix pour l’hybridation fluorescente in situ .
Les liants longs améliorent la performance
Les ChromaTide™ nucléotides dUTP et UTP sont modifiés à la position C-5 de l’uridine via un liant alkynylamino-unique, qui crée un espaceur entre le nucléotide et le colorant pour réduire les interactions entre eux. Le numéro dans le nom du produit, par exemple le “12” pouces fluorescéine-12-dUTP, indique la longueur nette de l’espaceur, en atomes. Ces entretoises entraînent des conjugués plus brillants et une accessibilité accrue au hapten pour les réactifs de détection secondaire.
Pour la liste complète de nos ChromaTide™ réactifs : Molecular Probes ChromaTide™ et des nucléotides—marqués aha Tableau 8.5.
Pour plus d’informations sur ces réactifs de marquage, consultez la section 8.2 de Marquage des oligonucléotides et des acides—nucléiques dans le Molecular Probes™ Manuel.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
ChromaTide™ Spécifications des nucléotides étiquetés :
: méthodes pour incorporer ChromaTide™ des nucléotides dans des sondes
par PCR Consultez Méthodes pour l’incorporation enzymatique des ChromaTide™ dUTP pour des lignes directrices spécifiques pour chacune de ces méthodes.
Alexa Fluor™ et BODIPY™ Les colorants fluorescents font d’excellentes
sondes Les sondes fabriquées avec des nucléotides marqués peuvent être utilisées pour des techniques multicolores telles que l’hybridation in situ et l’hybridation sur des tableaux. Nos conjugués propriétaires BODIPY™ et Alexa Fluor™ colorants sont exceptionnellement brillants, photostables et essentiellement insensibles au pH. Le profil d’émission étroit des BODIPY™ colorants aide à assurer un chevauchement spectral minimal. Les Alexa Fluor™ colorants sont très solubles dans l’eau, tout comme les sondes d’ADN fabriquées à partir de ceux-ci, ce qui en fait les marques de choix pour l’hybridation fluorescente in situ .
Les liants longs améliorent la performance
Les ChromaTide™ nucléotides dUTP et UTP sont modifiés à la position C-5 de l’uridine via un liant alkynylamino-unique, qui crée un espaceur entre le nucléotide et le colorant pour réduire les interactions entre eux. Le numéro dans le nom du produit, par exemple le “12” pouces fluorescéine-12-dUTP, indique la longueur nette de l’espaceur, en atomes. Ces entretoises entraînent des conjugués plus brillants et une accessibilité accrue au hapten pour les réactifs de détection secondaire.
Pour la liste complète de nos ChromaTide™ réactifs : Molecular Probes ChromaTide™ et des nucléotides—marqués aha Tableau 8.5.
Pour plus d’informations sur ces réactifs de marquage, consultez la section 8.2 de Marquage des oligonucléotides et des acides—nucléiques dans le Molecular Probes™ Manuel.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière. |
| Méthode d’étiquetage | Étiquetage direct |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Concentration | 1 mM |
| Étiquette ou colorant | Alexa Fluor™ 488 |
| Quantité | 25 μL |
| Gamme de produit | Alexa Fluor, ChromaTide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.