missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

chroman-8-carbonyl chloride, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC76102DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
Emballage:
Amber Glass Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC76102DA 1g Amber Glass Bottle
CC76102CB 250mg Amber Glass Bottle
CC76102DE 5g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC76102DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC76102DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1034566-09-0
Formule moléculaire C10H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 196.63
Clé InChI TTYLUAYKWAEQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chroman-8-carbonyl chloride, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbonyl chloride, chromane-8-carbonyl chloride
PubChem CID 15480465

Spécifications

Nom ou substance chimique chroman-8-carbonyl chloride
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 1g
Poids de formule 196.63
Pourcentage de pureté 90%
Hazard Category GHS Signal Word: Danger