missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloropyrazine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C10935G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C10935G 5 g
C109325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C10935G Fournisseur TCI America Code fournisseur C10935G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 14508-49-7
Formule moléculaire C4H3ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 114.53
Numéro MDL MFCD00006124
Clé InChI GELVZYOEQVJIRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloropyrazine, pyrazine, chloro, pyrazine, 2-chloro, 2-chloro-pyrazine, 2-chloro pyrazine, chioropyrazine, chloropyrazin, chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine, 2-chloropyrazine
PubChem CID 73277
Nom de l’IUPAC 2-chloropyrazine
SOURIRES ClC1=CN=CC=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique Chloropyrazine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 93 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1993
Poids de formule 114.53
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide