missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloroforme, pour la spectroscopie Uvasol™, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. M1024470500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
M1024470500 500 mL Bouteille en verre
M1024472500 2.5 L Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M1024470500 Fournisseur Technidata Code fournisseur 1.02447.0500

Pour la spectroscopie Uvasol™

Identifiants chimiques

CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom de l’IUPAC trichlorométhane
SOURIRES ClC(Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Chloroform
Point de fusion -63°C
Couleur Incolore
Densité 1.4g/cm3 at 20°C
Quantité 500 mL
Odeur Sweet
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Pression de vapeur 211 hPa (20°C)
Numéro UN 1888
Point d’ébullition 61°C
Renseignements sur la solubilité Soluble in water: 8g/L at 20°C
Poids de formule 119.38
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302: Harmful if swallowed.
Hazard Statement H315: Causes skin irritation.
Precautionary Statement H319: Causes serious eye irritation.
Recommended Storage 15° à 25 °C (59° à 77 °F); Garder le contenant hermétiquement fermé. Gardez le contenant dans un endroit frais et bien ventilé. Éloignez-vous de la chaleur et de la source d’allumage.