missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chitine, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. MP210133480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP210133480 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MP210133480 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0210133480

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La chitine est un biopolymère de type cellulose, composé principalement de chaînes non ramifiées de résidus b-(1-4 >)-2-acétamido-2-désoxy-D-glucose (également appelés N-acétyl-D-glucosamine).

L’effet de la BES et d’autres tampons zwitterioniques sur la mesure de l’acide bicinchoninique (BCA) des quantités de microgrammes de protéines a été étudié. Il a été démontré que le BES diminue le développement des couleurs du complexe protéique BCA de 30 –à 35% à 50 mM, et de <10% à 5 mM, mesurant dans la fourchette de 10 –mg de BSA par rapport aux complexes protéine-BCA formés dans l’eau. Cette perte de couleur peut résulter de la liaison du Cu2+ au BES.

Parmi les autres utilisations, on peut citer:

  • Un protocole a été rapporté pour l’utilisation de solution saline tamponnée par BES dans la transfection médiée au phosphate de calcium de cellules eucaryotes avec ADN plasmidique
  • Le BES peut être utilisé comme tampon de liaison dans un milieu Eagle′modifié lors du test de liaison des cellules de mélanome humain
  • Il peut être utilisé comme biotampon pour étudier l’auto-assemblage du milieu aqueux des polymères de coordination hétérométallique CuII/Li 3D.

Identifiants chimiques

CAS 1398-61-4
Formule moléculaire (C8H13NO5)nC16H28N2O11
Synonyme chitin from shrimp shells, n-2r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, chitin from shrimp shells, practical grade, powder, chitin from shrimp shells, vetec tm reagent grade, chitin from shrimp shells, practical grade, coarse flakes, chitin from shrimp shells, bioreagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder

Spécifications

Point de fusion >300 °C (décomposition)(littérature)
Quantité 100 g
Renseignements sur la solubilité Soluble dans HCl, H3SO4 ou acide acétique anhydre concentré; pratiquement insoluble dans l’eau, les acides dil, les acides dil. et les alcalins concentrés, l’alcool et d’autres solvants organiques. Il existe des variations substantielles dans la solubilité.
Poids de formule 770.8
Forme physique Poudre
Recommended Storage Température ambiante (15 –30 °C)