missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ergodyne™ Chill-Its™ 5156 Sac d’hydratation Premium à profil bas

Numéro de catalogue. 19819781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Jaune Hi-Vis
Noir
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Color
19819781 Noir
19819783 Jaune Hi-Vis
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19819781 Fournisseur Ergodyne™ Code fournisseur 13161

Chill-Its™ Le 5156 Premium Low Profile Hydration Pack est une solution légère et portable pour rester hydraté loin d’une source d’eau.

  • Coque durable 600D résistante à l’eau en polyester résistant à l’eau
  • Épaulettes ventilées et dos pour une respirabilité maximale
  • Rembourrage en mousse de 8 mm EVA sur bandes d’épaule pour plus de confort
  • Un compartiment zippé, plusieurs anneaux en D et une sangle en nylon en chaîne pour le rangement de l’équipement
  • Accent réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Le paquet et le tube isolés gardent l’eau fraîche
  • Valve antimicrobienne 100% avec couvercle pour protéger contre les contaminants
  • Épaulettes détachables pour plus de sécurité
  • Vessie DualCap avec un bouchon plus petit (60 mm) intégré dans un bouchon plus grand (80 mm) pour faciliter le remplissage de l’eau et de la glace

Spécifications

Material Polyester 600D
Color Noir
Closure Type DualCap
Capacity 3 L