missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Chemicon™ QCM™ ECMatrix Analyses d’invasion cellulaire

Numéro de catalogue. ECM555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
24 puits
96 puits
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Format
ECM555 96 puits
ECM554 24 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ECM555 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur ECM555

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour l’évaluation des cellules tumorales invasives

  • Uses ECMatrix-coated cell invasion inserts.
  • Fluorometric detection with CyQuant GR dye.

Spécifications

Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
Aperçu général QCM ECMatrix Essai d’invasion cellulaire
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Évaluation des cellules tumorales invasives
Format 96 puits
Comprend Assemblage stérile de plaques à 96 puits, solution de détachement cellulaire, tampon de lyse cellulaire 4X, colorant CyQuant GR 1, plateau de culture cellulaire à 96 puits
Quantité 1 plaque
Catégorie Cell Invasion Assay