missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azure Biosystems Tampon bloquant Chemi Blot
Description
- Ce tampon bloquant Chemi Blot a été formulé pour améliorer le signal et réduire le fond en améliorant la sensibilité. Améliore les interactions anticorps-antigène spécifiques spécifiquement pour les taches Western chimiluminescentes.
- Fourni en solution prête à l’emploi 1x – aucun mélange ou dilution nécessaire.
- Taille : 500 ml
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Blocking Buffer |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |