missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Fibroblastes embryonnaires de souris CF6-Neo, irradiés

Numéro de catalogue. A34963
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 106 cellules
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A34963 4 x 106 cellules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A34963 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A34963
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les fibroblastes embryonnaires de souris irradiés Gibco CF6-Neo (MEF) sont des cellules nourricières résistantes à la néomycine qui soutiennent en culture des cellules souches embryonnaires humaines et indifférenciées (ESC) et des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) en culture.

Fabriqué par MTI-GlobalStem et équivalent à MTI-GlobalStem Cat. Non. GSC-6005G, ces cellules MEF sont isolées à partir de souris hybrides CF1 x C57BL/6, arrêtées mitotiquement par irradiation et testées pour assurer la performance et minimiser le risque de contamination. Pour les MEF résistants à la néomycine qui sont inactivés par le traitement par mitomycine C, voir CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts, traités avec MitC. Vous pouvez aussi choisir parmi notre large sélection d’autres MEF adaptés à votre demande.

• Aidez à économiser un temps précieux avec des
• MEF pré-inactivés et prêts à être utilisés Cultivez des ESC et des iPSC avec confiance en utilisant des cellules
• nourricières méticuleusement testées Effectuez des recherches sur la sélection de médicaments à l’aide de cellules

résistantes à la néomycineAidez à gagner du temps avec des MEF
prêts à l’emploi Les MEF irradiés CF6-Neo aident à économiser du temps et des difficultés dans une installation animale, en réalisant des dissections fastidieuses et chronophages, et en agrandissant et testant les cellules jour après jour, semaine après semaine. Concentrez-vous sur vos recherches avec ces mangeoires pré-inactivées et prêtes à l’emploi.

Culture avec des cellules nourricières méticuleusement testées
Chaque lot de CF6-Neo MEFs est testé pour détecter des bactéries, des champignons, des mycoplasmes et divers agents pathogènes de souris afin de minimiser le risque de contamination. Chaque lot est également testé pour sa viabilité post-dégel (généralement supérieure à 95%) et sa capacité à soutenir les cellules ES de souris et humaines afin d’assurer une performance robuste et constante dans votre recherche. Ces MEF ont été utilisés avec succès avec des lignes ESC/iPSC d’autres espèces, mais devraient être testés pour leur compatibilité s’ils sont utilisés pour une telle application.

Mener des recherches impliquant la sélection de médicaments à l’aide de cellules résistantes à la néomycine
Les CF6-Neo MEF expriment du neoR à partir d’un transgène pPGKneobPa, ce qui les rend très résistants à la néomycine et à la généticine (G418). Chaque lot est testé pour sa tolérance à diverses concentrations de G418, et la plage de seuil de survie est indiquée dans le CoA pour aider à la conception des expériences. Utilisez ces cellules nourricières pour soutenir une culture non différenciée d’ESC ou d’iPSC lors de la sélection de G418.

Spécifications

Contenu et stockage Les fibroblastes embryonnaires de souris cryopréservés stockent

dans de l’azote liquide.
Âge Embryonnaire
Type de cellules Cellules nourricières (fibroblastes)
Forme Cryopréservé
Espèces Souris
Source du donneur Pooled
Nb de cellules 4 x 106 cellules
Type de produit Cellules d’alimentation
Quantité 4 x 106 cellules
Shipping condition (Condition d'expédition) Expédié sur glace sèche

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.