missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Fibroblastes embryonnaires de souris de CF1, traités au MitC

Numéro de catalogue. A34959
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de cellules:
2 x 106
4 x 106
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de cellules
A34959 4 x 106
A34958 2 x 106
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A34959 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A34959
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les fibroblastes embryonnaires de souris (MEF) traités Gibco par CF1 (MEF) traités par la mitomycine C (MitC) sont des cellules nourricières idéales pour soutenir en culture des cellules souches embryonnaires humaines et de souris saines non différenciées ainsi que des cellules souches pluripotentes induites (iPSC).

Fabriqué par MTI-GlobalStem et équivalent à MTI-GlobalStem Cat. Nos GSC-6001M et GSC-6201M, ces cellules MEF largement utilisées sont isolées à partir de souris CF1 dépassées, arrêtées mitotiquement par traitement MitC, et testées pour assurer la sécurité et la performance.

• Aidez à économiser un temps précieux avec des MEF
• pré-inactivés et prêts à être utilisés Cultivez des ESC et des iPSC avec confiance en utilisant des cellules
• nourrisseuses testées Comptez sur un produit

largementutilisé Aidez à gagner du temps avec des MEF
prêts à l’emploi Les MEF irradiés CF1 aident à économiser du temps et des difficultés avec une installation animale, en effectuant des dissections fastidieuses et chronophages, et en élargissant et testant les cellules jour après jour, semaine après semaine. Concentrez-vous sur vos recherches avec ces mangeoires pré-inactivées et prêtes à l’emploi.

Culture avec des cellules nourricières méticuleusement testées
Chaque lot de MEFs CF1 est testé pour détecter des bactéries, des champignons, des mycoplasmes et des agents pathogènes de la souris afin de minimiser le risque de contamination. Chaque lot est également testé pour sa viabilité post-dégel (généralement supérieure à 95%) et sa capacité à soutenir les cellules ES de souris et humaines afin d’assurer une performance robuste et constante. Ces MEF ont été utilisés avec succès avec des lignes ESC/iPSC d’autres espèces, mais devraient être testés pour leur compatibilité s’ils sont utilisés pour une telle application.

Comptez sur un produit
largement utiliséCes CF1 MEF sont utilisés dans de nombreux laboratoires à travers le monde et ont été cités dans diverses publications. Elles ont été utilisées avec succès pour soutenir des cellules souches pluripotentes indifférenciées à des densités allant de2 x 10 –4 5,3 x 104 cellules/cm 2.

Spécifications

Contenu et stockage Les fibroblastes embryonnaires de souris cryopréservés stockent

dans de l’azote liquide.
Âge Embryonnaire
Type de cellules Cellules nourricières (fibroblastes)
Forme Cryopréservé
Espèces Souris
Source du donneur Pooled
Nb de cellules 4 x 106
Quantité 4 x 106 cellules
Shipping condition (Condition d'expédition) Expédié sur glace sèche

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.