missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de cétyltriméthylammonium, ∽98%, Qualité de réactif en biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cetyltrimethylammonium bromide |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 250 g |
| Poids de formule | 364.5 |
| Pourcentage de pureté | ∼98% |
| Niveau | Réactif de biologie moléculaire |
| Forme physique | Poudre |